2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 778 EUR InStock
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,176 g/mol
Point d'ébullition: 80.5…82 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864856
Numéro CAS: 84815-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité