Isopropyl 2-bromobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26849-1G OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26849-1G APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,097 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (4 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027951
Numéro CAS: 59247-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité