N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27083-1G OR27083-5G
APOSOR27083-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035803
Numéro CAS: 825-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité