2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 345 EUR InStock
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₉H₁₃ClN₂O
MW: 200.665 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084911
Numéro CAS: 94171-08-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité