N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetamido]aniline, 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetylamino]aniline, 4-(2-{[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)morpholine
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291,389 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089930
Numéro CAS: 287927-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité