4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27308-1G OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR27308-1G APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₄S
MW: 182,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052768
Numéro CAS: 175204-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité