Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-oxazol-5-yl]benzene, 4-(Ethoxycarbonyl)-5-phenyl-1,3-oxazole
OR29060-1G OR29060-250MG
APOSOR29060-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR29060-1G APOSOR29060-250MG
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085084
Numéro CAS: 32998-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité