L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
MW: 124.164 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068103
Numéro CAS: 21917-76-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité