6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Formyl-2-(methylsulphanyl)nicotinonitrile, 3-Cyano-2-(methylthio)pyridine-6-carboxaldehyde
OR29723-1G OR29723-250MG OR29723-5G
APOSOR29723-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR29723-1G APOSOR29723-250MG APOSOR29723-5G
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Formule: C₈H₆N₂OS
MW: 178,211 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173824
Numéro CAS: 175277-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité