1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300040-1G OR300040-250MG
APOSOR300040-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR300040-1G APOSOR300040-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO·ClH
MW: 202,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191401
Numéro CAS: 41052-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité