1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300058-500MG OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-500MGEA 382 EUR InStock
APOSOR300058-500MG APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18250893
Numéro CAS: 1231761-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité