3-Amino-5-bromoisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-azanaphthalene, 5-Bromoisoquinolin-3-amine
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 545 EUR InStock
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526591
Numéro CAS: 1192815-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité