1-Amino-8-bromoisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-8-bromo-2-azanaphthalene, 8-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300063-500MG OR300063-100MG OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA 745 EUR InStock
APOSOR300063-500MG APOSOR300063-100MG APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21365093
Numéro CAS: 1337879-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité