1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 215 EUR InStock
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
MW: 191,614 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835329
Numéro CAS: 223671-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité