6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 531 EUR InStock
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Formule: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28129182
Numéro CAS: 1214241-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité