5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Formule: C₇H₈BrN₃
MW: 214,063 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31556420
Numéro CAS: 1845754-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité