3-Phenylpyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171,199 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05722803
Numéro CAS: 41270-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité