2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300260-100MG OR300260-250MG
APOSOR300260-100MGEA 597 EUR InStock
APOSOR300260-100MG APOSOR300260-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₉BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571362
Numéro CAS: 1280704-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité