7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300315-100MG OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA 179 EUR InStock
APOSOR300315-100MG APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,118 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937964
Numéro CAS: 1260493-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité