2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300316-100MG OR300316-250MG
APOSOR300316-100MGEA 162 EUR InStock
APOSOR300316-100MG APOSOR300316-250MG
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Formule: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00473712
Numéro CAS: 78863-99-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité