3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300369-1G OR300369-250MG OR300369-100MG
APOSOR300369-1GEA 1020 EUR InStock
APOSOR300369-1G APOSOR300369-250MG APOSOR300369-100MG
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327982
Numéro CAS: 1344046-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité