5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 278 EUR InStock
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18250844
Numéro CAS: 1260666-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité