5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 345 EUR InStock
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₁₁H₁₂BrN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689759
Numéro CAS: 1256957-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité