1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 720 EUR InStock
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₈BrNO
MW: 214,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261721
Numéro CAS: 1211533-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité