3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300407-1G OR300407-250MG
APOSOR300407-1GEA 170 EUR InStock
APOSOR300407-1G APOSOR300407-250MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749982
Numéro CAS: 1000341-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité