5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30052-10G OR30052-1G OR30052-5G
APOSOR30052-10GEA 691 EUR InStock
APOSOR30052-10G APOSOR30052-1G APOSOR30052-5G
5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formule: C₁₇H₂₀N₄OS
MW: 328,432 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765438
Numéro CAS: 306937-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité