Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Attention
Synonyms: Ethyl 4-bromobenzenecarboximidate hydrochloride, 4-Bromobenzimidic acid ethyl ester hydrochloride
OR300575-1G OR300575-5G
APOSOR300575-1G APOSOR300575-5G
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride
Formule: C₉H₁₀BrNO·ClH
MW: 264,547 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131140
Numéro CAS: 55368-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité