6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300668-1G OR300668-5G
APOSOR300668-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR300668-1G APOSOR300668-5G
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₉N₃·ClH
MW: 171,627 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952702
Numéro CAS: 112736-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité