3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300746-1G OR300746-250MG OR300746-500MG OR300746-2.5G OR300746-5G
APOSOR300746-1GEA 249 EUR InStock
APOSOR300746-1G APOSOR300746-250MG APOSOR300746-500MG APOSOR300746-2.5G APOSOR300746-5G
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01085687
Numéro CAS: 58327-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité