4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-1-ium chloride
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Formule: C₂Cl₂NS₂·Cl
MW: 208,517 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426194
Numéro CAS: 75318-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité