6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301105-1G OR301105-5G OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR301105-1G APOSOR301105-5G APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738286
Numéro CAS: 885271-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité