Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-(methoxycarbonyl)-1,3-thiazole
OR301121-1G OR301121-5G OR301121-250MG
APOSOR301121-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR301121-1G APOSOR301121-5G APOSOR301121-250MG
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,178 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033876
Numéro CAS: 278183-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité