Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formule: C₁₄H₁₈O₅
MW: 266,29 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C (1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038965
Numéro CAS: 23197-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité