7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22421803
Numéro CAS: 1417633-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité