Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302059-1G OR302059-5G OR302059-250MG
APOSOR302059-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR302059-1G APOSOR302059-5G APOSOR302059-250MG
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₂
MW: 233,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02691657
Numéro CAS: 91129-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité