1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302173-1G OR302173-250MG
APOSOR302173-1GEA 1450 EUR InStock
APOSOR302173-1G APOSOR302173-250MG
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
Formule: C₈H₁₂Br₄
MW: 427,797 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00666115
Numéro CAS: 3194-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité