(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302300-1G OR302300-500MG
APOSOR302300-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formule: C₈H₁₃BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912694
Numéro CAS: 535934-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité