1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302386-250MG OR302386-500MG
APOSOR302386-250MGEA 249 EUR InStock
APOSOR302386-250MG APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₈H₁₃ClO
MW: 160,641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019346
Numéro CAS: 2890-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité