5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 654 EUR InStock
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formule: C₄H₅N₃O₃
MW: 143,101 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067955
Numéro CAS: 41230-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité