6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 790 EUR InStock
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formule: C₇H₁₁N₃O₂S
MW: 201,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06307521
Numéro CAS: 627836-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité