tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302567-1G OR302567-5G
APOSOR302567-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR302567-1G APOSOR302567-5G
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁IN₂O₂
MW: 294,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663855
Numéro CAS: 121669-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité