7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 120 EUR InStock
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265711
Numéro CAS: 957760-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité