4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302726-100MG OR302726-250MG
APOSOR302726-100MGEA 120 EUR InStock
APOSOR302726-100MG APOSOR302726-250MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690131
Numéro CAS: 1000342-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité