Piperidine-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,157 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321091
Numéro CAS: 7492-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité