Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303129-1G OR303129-500MG
APOSOR303129-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR303129-1G APOSOR303129-500MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14654437
Numéro CAS: 79247-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité