6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303143-1G
APOSOR303143-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR303143-1G
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₅BrN₂
MW: 221,053 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22689155
Numéro CAS: 1420537-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité