Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl trans-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
OR303172-1G OR303172-500MG OR303172-5G
APOSOR303172-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG APOSOR303172-5G
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526360
Numéro CAS: 104094-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité