2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR303183-1G OR303183-500MG
APOSOR303183-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303183-1G APOSOR303183-500MG
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Formule: C₉H₉N₃O₄
MW: 223,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000811
Numéro CAS: 1002726-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité