2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 73 °C (31 mm Hg)
Point de fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698199
Numéro CAS: 3289-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité