Allylamine, N-FMOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formule: C₁₈H₁₇NO₂
MW: 279.333 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635842
Numéro CAS: 856438-23-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité